Learn More
4-metilmorfolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480133 100 mL 100 ml
11490133 500 mL 500 ml
11400143 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480133 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12158.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-02-4 | C5H11NO | 101.15 g/mol
4-Methylmorpholine is used as a solvent for dyes, resins, waxes and pharmaceuticals. It acts as a crosslinker in the preparation of polyurethane foams, elastomers and adhesives. It is used as a precursor to prepare N-methylmorpholine N-oxide and morpholinium cation based ionic liquids. It is utilized as corrosion inhibitors and anti-scaling agents in industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-metilmorfolina se utiliza como disolvente para colorantes, resinas, ceras y productos farmacéuticos. Actúa como entrecruzador en la preparación de espumas de poliuretano, elastómeros y adhesivos. Se utiliza como precursor para preparar N-óxido de N-metilmorfolina y líquidos iónicos con base de catión de morfolinio. Se utiliza como inhibidor de la corrosión y agent antiincrustantes en industria.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, dióxido de carbono y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-02-4
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD00006175
Clave InChI SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
PubChem CID 7972
Nombre IUPAC 4-metilmorfolina
SMILES CN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylmorpholine
Punto de fusión °C to 65°C
Densidad 0.920
Punto de ebullición 116°C to 118°C
Temperatura de inflamación 14°C (57°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.4355
Cantidad 100 mL
Beilstein 102719
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylmorpholine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylmorpholine