Learn More
4-(metilmercapto)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylmercapto)phenol |
| CAS | 1073-72-9 |
| Fórmula molecular | C7H8OS |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | p-(Methylthio)-phenol, p-Methylmercapto-phenol, 4-(Methylsulfenyl)phenol, 4-(Methylthio)phenol, 4-Hydroxyphenyl Methyl Sulfide, 4-Hydroxythioanisole, 4-Methylsulfanylphenol, Methyl 4-Hydroxyphenyl Sulfide, NSC 75840, p-(Methylthio)phenol, p-Hydroxyphenyl Methyl Sulfide, p-Hydroxythioanisole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8OS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3 |
| SMILES | CSc1ccc(O)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 140.2 |