Learn More
4-(Metilmercapto)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11915731 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11915731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127130250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylmercapto)phenol
CAS 1073-72-9
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 85.0°C to 87.0°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 153.0°C to 156.0°C (20.0 Torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C7H8OS
Fórmula lineal CH3SC6H4OH
Número MDL MFCD00002351
Cantidad 25 g
Beilstein 06,I,419
Fieser 02,281
Sinónimo 4-methylthio phenol, 4-methylmercapto phenol, phenol, 4-methylthio, p-methylthio phenol, 4-hydroxythioanisole, 4-methylmercaptophenol, p-hydroxythioanisole, 4-methylsulfanyl phenol, phenol, p-methylthio, p-hydroxyphenyl methyl sulfide
Clave InChI QASBCTGZKABPKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=CC=C(O)C=C1
Nombre IUPAC 4-metilsulfanilfenol
Peso molecular (g/mol) 140.20
PubChem CID 14086
ChEBI CHEBI:38862
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Methylmercapto)phenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.