Learn More
4-metilisoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylisoquinoline |
| CAS | 1196-39-0 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N/c1-8-6-11-7-9-4-2-3-5-10(8)9/h2-7H,1H3 |
| SMILES | Cc1cncc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-metilisoquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 143.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0735 |