Learn More
4-Metilindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637753 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637753 5 g Frasco de vidrio 5 g
10466760 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10637753 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 133890050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16096-32-5 | C9H9N | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16096-32-5
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00005668
Clave InChI PZOUSPYUWWUPPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylindole, 4-methyindole, 1h-indole, 4-methyl, indole, 4-methyl, 4-methyl indole, 4-methyl-indole, pubchem7233, acmc-1bpu3, ksc179o0l
PubChem CID 85282
Nombre IUPAC 4-metil-1h-indol
SMILES CC1=C2C=CNC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylindole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 5°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 267°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6060 to 1.608
Cantidad 5 g
Beilstein 20,II,204
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.