Learn More
4-Metilindina, TRC
Código de producto. 30468634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468634 100 mg 100 miligramos
30464924 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30468634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM313305100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-22-6
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.2
Sinónimo 2,3-Dihydro-4-methyl-1H-indene, 4-Methylindan
Nombre IUPAC 4-metil-2,3-dihidro-1H-indeno
SMILES CC1=CC=CC2=C1CCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylindan
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12/c1-8-4-2-5-9-6-3-7-10(8)9/h2,4-5H,3,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0939