Learn More
4-Metilimidazol, TRC
Código de producto. 30138654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138654 250 g 250 g
30008752 25 g 25 g
17933425 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM312990250G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 822-36-6
Fórmula molecular C4 H6 N2
Peso molecular (g/mol) 82.1
Sinónimo 1H-Imidazole, 4-methyl- (9CI), Imidazole, 4(or 5)-methyl- (6CI,7CI), Imidazole, 4-methyl- (8CI), 4(5)-Methylimidazole, 4(or 5)-Methylimidazole, 4-Methyl-1H-imidazole, 4-Methylimidazole, 5-Methyl-1H-imidazole, 5-Methylimidazole, NSC 40744
Nombre IUPAC 5-metil-1H-imidazol
SMILES Cc1cnc[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylimidazol
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.0531