Learn More
4-metilimidazol, Mikromol™
Descripción
4-metilimidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylimidazol |
| CAS | 822-36-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Methylimidazol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1H-Imidazole, 4-methyl- (9CI), Imidazole, 4(or 5)-methyl- (6CI,7CI), Imidazole, 4-methyl- (8CI), 4(5)-Methylimidazole, 4(or 5)-Methylimidazole, 4-Methyl-1H-imidazole, 4-Methylimidazole, 5-Methyl-1H-imidazole, 5-Methylimidazole, NSC 40744 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | Cc1cnc[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-1H-imidazol |
| Mostrar más |