Learn More
4-metilimidazol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylimidazole-d3 |
| CAS | 1219805-95-4 |
| Fórmula molecular | C4H3D3N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4(5)-(Methyl-d3)imidazole, 5-(Methyl-d3)-1H-imidazole, 4(5)-(Methyl-d3)imidazole, 4-(Methyl-d3)-1H-imidazole, 4-(Methyl-d3)imidazole, 5-(Methyl-d3)imidazole, NSC 40744-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C1=CN=CN1 |
| Nombre IUPAC | 5-(metil-d3)-1H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 85.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.07 |