Learn More
4-Metilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481147 10 g 10 g
11491147 50 g 50 g
11401157 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24139.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 822-36-6 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
4-Methylimidazole is used for the curing agent of epoxy resin, the main raw material of medicine cimetidine. It can also be used for synthesis of antibacterial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metilimidazol se utiliza para el agente de endurecimiento de la resina epoxi, la principal materia prima de la cimetidina de uso medicinal. También se puede utilizar para la síntesis de un agente antibacteriano.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cloruros de ácidos y anhídridos de ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 822-36-6
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.11
Número MDL MFCD00005201
Clave InChI XLSZMDLNRCVEIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylimidazole, 4-methyl-1h-imidazole, 4 5-methylimidazole, 1h-imidazole, 4-methyl, 4-me-i, 5-methylimidazole, imidazole, 4-methyl, 4 or 5-methylimidazole, 4-mei, 4-methylimidazol
PubChem CID 13195
ChEBI CHEBI:40035
Nombre IUPAC 5-metil-1H-imidazol
SMILES CC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylimidazole
Punto de fusión 49°C to 57°C
Densidad 1.02
Punto de ebullición 263°C
Temperatura de inflamación 157°C (314°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN3263
Beilstein 1453
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.11
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360Fd-Puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylimidazole