Learn More
4-Metilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10460661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10460661 50 g Frasco de vidrio 50 g
10062480 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10460661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 190330500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 822-36-6 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 822-36-6
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.11
Número MDL MFCD00005201
Clave InChI XLSZMDLNRCVEIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylimidazole, 4-methyl-1h-imidazole, 4 5-methylimidazole, 1h-imidazole, 4-methyl, 4-me-i, 5-methylimidazole, imidazole, 4-methyl, 4 or 5-methylimidazole, 4-mei, 4-methylimidazol
PubChem CID 13195
ChEBI CHEBI:40035
Nombre IUPAC 5-metil-1H-imidazol
SMILES CC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylimidazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52.0°C to 56.0°C
Color Marrón a marrón rojizo
Punto de ebullición 263.0°C
Temperatura de inflamación 157°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Beilstein 23, 69
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in almost all common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360Fd-Puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.