Learn More
Tocris Bioscience™ 4-Methylhistamine dihydrochloride
Descripción
4-Methylhistamine dihydrochloride is a potent, high affinity H4 receptor agonist (Ki = 7 nM) that displays > 100-fold selectivity over other human histamine receptor subtypes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(2-Aminoethyl)-4-methylimidazole dihydrochloride |
| CAS | 36376-47-3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 50mM in water |
| Fórmula molecular | C6H11N3.2HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 198.09 |
Para uso exclusivo en investigación