Learn More
Tocris Bioscience™ 4-Methylhistamine dihydrochloride
Selective, high affinity H4 agonist
Marca: Tocris Bioscience™ 2342/10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
4-Methylhistamine dihydrochloride is a potent, high affinity H4 receptor agonist (Ki = 7 nM) that displays > 100-fold selectivity over other human histamine receptor subtypes.Especificaciones
| 5-(2-Aminoethyl)-4-methylimidazole dihydrochloride | |
| 36376-47-3 | |
| 10 mg | |
| Soluble to 50mM in water |
Título del producto
For Research Use Only