Learn More
Ácido 4-metilipúrico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457248 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15457248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60754.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylhippuric acid
CAS 27115-50-0
Punto de fusión 163°C to 165°C
Fórmula molecular C10H11NO3
Número MDL MFCD00020449
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-methylhippuric acid, n-4-methylbenzoyl glycine, p-toluric acid, p-methylhippuric acid, n-p-toluoyl glycine, glycine, n-4-methylbenzoyl, 4-methyl hippuric acid, 2-4-methylbenzamido acetic acid, unii-9qox0dsk6f, hippuric acid, p-methyl
Clave InChI NRSCPTLHWVWLLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-[(4-metilbenzoil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 193.202
PubChem CID 97479
ChEBI CHEBI:68552
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 98%