Learn More
Ácido 4-Metilhexanoico, TRC
Código de producto. 30478588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478588 100 mg 100 miligramos
30476415 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM312403100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1561-11-1
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.18
Sinónimo (±)-4-Methylhexanoic Acid, 4-Ethylpentanoic Acid, 4-Methylcaproic Acid, NSC 249817
Nombre IUPAC Ácido 4-metilhexanoico
SMILES CCC(C)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylhexanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O2/c1-3-6(2)4-5-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0994