Learn More
Ácido 4-metilhex-3-enoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylhex-3-enoic Acid |
| CAS | 55665-79-7 |
| Fórmula molecular | C7 H12 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O2/c1-3-6(2)4-5-7(8)9/h4H,3,5H2,1-2H3,(H,8,9)/b6-4+ |
| SMILES | CC\C(=C\CC(=O)O)\C |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-4-metilhex-3-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 128.169 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.084 |