Learn More
4-metilheptano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylheptane |
| CAS | 589-53-7 |
| Fórmula molecular | C8 H18 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Heptane','4-methyl-, 4-Methylheptane, NSC 73953 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCC(C)CCC |
| Nombre IUPAC | 4-metilheptano |
| Peso molecular (g/mol) | 114.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.1409 |