Learn More
4-metilfluoreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-methyl-9H-fluorene |
| CAS | 1556-99-6 |
| Fórmula molecular | C14 H12 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-Methyl-9H-fluorene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12/c1-10-5-4-7-12-9-11-6-2-3-8-13(11)14(10)12/h2-8H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc2Cc3ccccc3c12 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-9H-fluoreno |
| Peso molecular (g/mol) | 180.245 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.094 |