Learn More
4-metilestrona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylestrone |
| CAS | 68969-90-4 |
| Fórmula molecular | C19H24O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-4-methylestra-1,3,5(10)-trien-17-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24O2/c1-11-12-3-4-15-14(13(12)5-7-17(11)20)9-10-19(2)16(15)6-8-18(19)21/h5,7,14-16,20H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t14-,15-,16+,19+/m1/s1 |
| SMILES | OC(C=C1)=C(C)C(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC4)=C1[C@@]2([H])CC[C@]3(C)C4=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S)-3-hidroxi-4,13-dimetil-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahidro-17H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 284.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.18 |