Learn More
4-Hidrocloruro de Metilenepiperidina, TRC
Código de producto. 30464846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464846 100 mg 100 miligramos
30474175 5 g 5 g
30480625 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM289875100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144230-50-2
Fórmula molecular C6H11N • (HCl)
Peso molecular (g/mol) 97.163646
Sinónimo Piperidine, 4-methylene-, hydrochloride (1:1) (ACI), Piperidine, 4-methylene-, hydrochloride (9CI), 4-Methylenepiperidine hydrochloride
Nombre IUPAC 4-metilidenepiperidina; Cloruro
SMILES C=C1CCNCC1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylenepiperidine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11N.ClH/c1-6-2-4-7-5-3-6;/h7H,1-5H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0658