Learn More
Yoduro de (4-metilen-5-hexenil)trifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30477350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477350 10 mg 10 miligramos
30481094 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30410510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methylene-5-hexenyl)triphenyl-phosphonium Iodide
CAS 17842-92-1
Fórmula molecular C25H26IP
Cantidad 10 mg
Sinónimo (4-Methylene-5-hexen-1-yl)triphenyl-phosphonium Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C25H26P.HI/c1-3-22(2)14-13-21-26(23-15-7-4-8-16-23,24-17-9-5-10-18-24)25-19-11-6-12-20-25;/h3-12,15-20H,1-2,13-14,21H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C=CC(=C)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC yoduro de 4-metilidenohex-5-enil(trifenil)fosfanio
Peso molecular (g/mol) 484.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.0817
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.