Learn More
4-Metildibenzotiofeno, TRC
Código de producto. 17901405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17901405 1 g 1 g
17933015 250 mg 250 miligramos
17942135 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17901405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2997651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7372-88-5
Fórmula molecular C13 H10 S
Peso molecular (g/mol) 198.28
Sinónimo 4-MDBT, 4-Methyldibenzo[b,d]thiophene
Nombre IUPAC 4-metildibenzotiofeno
SMILES Cc1cccc2c3ccccc3sc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyldibenzothiophene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10S/c1-9-5-4-7-11-10-6-2-3-8-12(10)14-13(9)11/h2-8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0503
Porcentaje de pureza >95%