Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4-metilciclohexeno-1-borónico, 97 %
Código de producto. 15439497
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15439497 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15439497 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H52759.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aplicaciones
El ácido 4-metilciclohexeno-1-borónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylcyclohexene-1-boronic acid
CAS 850567-92-9
Punto de fusión 162°C to 166°C
Fórmula molecular C7H13BO2
Número MDL MFCD06659857
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohex-1-en-1-yl boronic acid, 4-methylcyclohex-1-en-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohex-1-enylboronic acid, boronic acid, 4-methyl-1-cyclohexen-1-yl, boronic acid,b-4-methyl-1-cyclohexen-1-yl, acmc-209q0u, 4-methyl cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohexen-1-yl boronic acid, 4-methyl-1-cyclohexenyl boronic acid
Clave InChI SJZMIZIVYIOMIW-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1CCC(=CC1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (4-metilciclohexen-1-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 139.99
PubChem CID 44119556
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.99
Porcentaje de pureza 97%