Learn More
4-metilciclohexanona, TRC
Código de producto. 30479852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479852 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30479852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29488550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylcyclohexanone
CAS 589-92-4
Fórmula molecular C7 H12 O
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-Methylcyclohexanone, 4-Methyl-1-cyclohexanone, NSC 3816
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
SMILES CC1CCC(=O)CC1
Nombre IUPAC 4-metilciclohexan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 112.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0888