Learn More
4-metilciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylcyclohexanone |
| CAS | 589-92-4 |
| Fórmula molecular | C7 H12 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Methylcyclohexanone, 4-Methyl-1-cyclohexanone, NSC 3816 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCC(=O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-metilciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 112.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0888 |