Learn More
4-Metilciclohexanona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Methylcyclohexanone was used in the synthesis of the pinguisane-type sesquiterpenoid acutifolone A, in racemic form. It is used as intermediates of CCNU and it can be also be used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-metilciclohexanona se utilizó en la síntesis de la acutifolona A sesquiterpenoide de tipo pinguisano, en forma racémica. Se utiliza como intermediario de CCNU y también se puede utilizar como disolvente.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylcyclohexanone |
| Punto de fusión | -41°C |
| Punto de ebullición | 169°C to 171°C |
| Temperatura de inflamación | 48°C (118°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2297 |
| Beilstein | 506746 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.17 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |