Learn More
4-Metilciclohexanol, 99 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10296070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10296070 250 g Frasco de vidrio 250 g
10542381 5 g Glass Bottle 5 g
10296020 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10296070 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166902500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 589-91-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-91-3
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00001449,MFCD00064171,MFCD00064170
Clave InChI MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11524
Nombre IUPAC 4-metilciclohexano-1-ol
SMILES CC1CCC(O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylcyclohexanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -41.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 171.0°C to 173.0°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H10OH
Índice de refracción 1.4570 to 1.4590
Cantidad 250 g
Beilstein 06, 14
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.