Learn More
4-metilciclohexanometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylcyclohexanemethanol |
| CAS | 34885-03-5 |
| Fórmula molecular | C8H16O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-Methyl-cyclohexanemethanol, (4-Methylcyclohexyl)methanol, 4-Methylcyclohexane methanol, Hexahydro-p-methylbenzyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h7-9H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCC(CO)CC1 |
| Nombre IUPAC | (4-metilciclohexil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1201 |