Learn More
Ácido 4-metilciclohexanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylcyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 4331-54-8 |
| Fórmula molecular | C8H14O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Methylcyclohexanecarboxylic Acid, p-Methylcyclohexanecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC1CCC(CC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-metilciclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 142.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0994 |