Learn More
Éster metilico de ácido 4-metilciclohexanacarboxílico, TRC
Código de producto. 30476151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476151 5 g 5 g
30475854 1 g 1 g
30471135 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2949805G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51181-40-9
Fórmula molecular C9H16O2
Peso molecular (g/mol) 156.22
Sinónimo 4-Methyl-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Methylcyclohexanecarboxylate, Cyclohexanecarboxylic acid, 4-methyl-, methyl ester (6CI, 7CI, 9CI, ACI), methyl 4-methylcyclohexane-1-carboxylate
Nombre IUPAC metil-metilciclohexano-1-carboxilato
SMILES O=C(OC)C1CCC(C)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylcyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.12