Learn More
Ácido 4-metilcinámico, TRC
Código de producto. 30476659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476659 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30476659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30496850G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-4-Methylcinnamic Acid
CAS 1866-39-3
Fórmula molecular C10 H10 O2
Cantidad 50 g
Sinónimo (E)-3-(p-Tolyl)acrylic acid, (2E)-3-(4-methylphenyl)prop-2-enoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
SMILES Cc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(p-tolil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 162.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0681