Learn More
Ácido 4-metilcinámico, predominantemente trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylcinnamic acid |
| Nombre de nota | predominantly trans |
| Punto de fusión | 196°C to 200°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1364327 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.19 |
| Porcentaje de pureza | 99% |