Learn More
4-Methylcinnamic acid, 99%, predominantly trans, Thermo Scientific™
Código de producto. 10663173 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10663173 5 g Glass bottle 5 g
10498470 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10663173 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126560050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1866-39-3
Número MDL MFCD00002697
Clave InChI RURHILYUWQEGOS-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo 4-methylcinnamic acid, 3-p-tolyl acrylic acid, e-3-p-tolyl acrylic acid, p-methylcinnamic acid, p-methyl cinnamic acid, 2e-3-4-methylphenyl acrylic acid, 2e-3-4-methylphenyl prop-2-enoic acid, 4-methyl-cinnamic acid, e-3-4-methylphenyl-2-propenoic acid, 3-4-methylphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 731767
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-metilfenil)prop-2-enoico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylcinnamic acid
Nombre de nota Predominantly trans
Punto de fusión 198.0°C to 201.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H10O2
Fórmula lineal CH3C6H4CH=CHCO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 617
Peso molecular (g/mol) 162.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Fine Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylcinnamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.