Learn More
4'-Methylchrysoeriol, MedChemExpress
Código de producto. 16477407
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477407 5 mg 5 miligramos
16455526 100 mg 100 miligramos
16434698 10 mg 10 miligramos
16420987 50 mg 50 miligramos
16413206 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477407 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112734
MedChemExpress 4'-Methylchrysoeriol is a potent inhibitor of Cytochrome P450 enzymes, with an IC50 of 19 nM for human P450 1B1-dependent EROD.
4'-Methylchrysoeriol is a potent inhibitor of Cytochrome P450 enzymes, with an IC50 of 19 nM for human P450 1B1-dependent EROD.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methylchrysoeriol
CAS 4712-12-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (66.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 314.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.29
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death