Learn More
4-metilcatecol-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylcatechol-d8 |
| CAS | 1219803-18-5 |
| Fórmula molecular | C7 2H8 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1O[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,5-trideuterio-3,4-dideuteriooxi-6-(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 132.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.1026 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |