Learn More
4-Metilcatecol, 98%
Código de producto. 10606204 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10606204 500 g Frasco de vidrio 500 g
10578041 5 g Frasco de vidrio 5 g
10469052 25 g Frasco de vidrio 25 g
10366551 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10606204 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126515000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 452-86-8 | C7H8O2 | 124,14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-86-8
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00002205
Clave InChI ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylcatechol, 3,4-dihydroxytoluene, homocatechol, 4-methyl-1,2-benzenediol, p-methylcatechol, 4-methylpyrocatechol, homopyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-methylbenzene, p-methylpyrocatechol, toluene-3,4-diol
PubChem CID 9958
ChEBI CHEBI:17254
Nombre IUPAC 4-metilbenceno-1,2-diol
SMILES CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylcatechol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62°C to 69°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 251°C
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(OH)2
Cantidad 500 g
Beilstein 06, 878
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with acetone,alcohol,ether and toluene,moderately soluble in petroleum ether,slightly soluble in carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o trozos
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación