Learn More
4-Metilcatecol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371607 25 g 25 g
11381607 100 g 100 g
11391607 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11371607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04495.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 452-86-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 4-metilcatecol se utiliza para sintetizar antimicrobianos y antioxidantes y también actúa como un eficaz inhibidor. Se puede utilizar para producir 4-bromo-5-metil-pirocatecol. Aumenta el factor neurotrófico derivado del cerebro y la expresión del ARNm en las células cerebrales cultivadas y en cerebro de rata in vivo.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, acetona, éter y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-86-8
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00002205
Clave InChI ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylcatechol, 3,4-dihydroxytoluene, homocatechol, 4-methyl-1,2-benzenediol, p-methylcatechol, 4-methylpyrocatechol, homopyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-methylbenzene, p-methylpyrocatechol, toluene-3,4-diol
PubChem CID 9958
ChEBI CHEBI:17254
Nombre IUPAC 4-metilbenceno-1,2-diol
SMILES CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylcatechol
Punto de fusión 67°C to 69°C
Punto de ebullición 251°C
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 636512
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,acetone,ether,and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 96%