Learn More
4-metilcarbazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylcarbazole |
| CAS | 3770-48-7 |
| Fórmula molecular | C13H11N |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-9H-carbazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11N/c1-9-5-4-8-12-13(9)10-6-2-3-7-11(10)14-12/h2-8,14H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc2[nH]c3ccccc3c12 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-9H-carbazol |
| Peso molecular (g/mol) | 181.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0891 |