Learn More
4'-metilbutirofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Methylbutyrophenone |
| CAS | 4160-52-5 |
| Fórmula molecular | C11H14O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(4-Methylphenyl)-1-butanone, 1-Butyryl-4-methylbenzene, 4'-Methylbutyrophenone, NSC 163487, p-Methylbutyrophenone, p-Tolyl Propyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O/c1-3-4-11(12)10-7-5-9(2)6-8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metilfenil)butan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 162.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.1045 |