Learn More
Ácido 4‘-metilbifenilo-4-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487407 5 g 5 g
15477407 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34459.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 720-73-0 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
The 4'-methyl-biphenyl-4-carboxylic acid exhibits the characteristic absorption bands of COOH and CH, groups. Photoproduct analysis, carried out by GC-MS, ETIR and GC-FTIR confirm three successive oxidation states of methyl suhstituents such as alcohol, aldehyde and carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4′-metil-bifenil-4-carboxílico presenta las bandas de absorción características de los grupos COOH y CH. El análisis de fotoproductos, realizado por los procesos GC-MS, ETIR y GC-FTIR, confirma que los sustituyentes metílicos como el alcohol, el aldehído y los ácidos carboxílicos presentan tres estados de oxidación sucesivos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 720-73-0
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.248
Número MDL MFCD00448778
Clave InChI RZOCCLOTCXINRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-methylphenyl benzoic acid, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid, 4'-methyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl
PubChem CID 2063421
Nombre IUPAC ácido 4-(4-metilfenil)benzoico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Punto de fusión 257°C to 258°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 96%