Learn More
4'-Metilbifenil-4-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447187 250 mg 250 miligramos
15437187 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34249.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 36393-42-7 | C14H12O | 196.249 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36393-42-7
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.249
Número MDL MFCD02258938
Clave InChI BCINBWXQYBLSKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methylphenyl benzaldehyde, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methylbiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methyl-4-formylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl, 4'-methyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methylbiphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, pubchem10296
PubChem CID 1392762
Nombre IUPAC 4-(4-metilfenil)benzaldehído
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 108°C to 113°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 96%