Learn More
4'-Metilbifenil-2-carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30479394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479394 100 g 100 g
30470279 5 g 5 g
30471480 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM294115100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114772-53-1
Fórmula molecular C14 H11 N
Peso molecular (g/mol) 193.24
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-methyl-, 4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Methylphenyl)benzonitrile, 2-(p-Tolyl)benzonitrile, 2-Cyano-4'-methyl-1,1'-biphenyl, 2-Cyano-4'-methylbiphenyl, 2'-Cyano-4-methylbiphenyl, 4-Methyl-2'-cyanobiphenyl, 4'-Methyl-1,1'-biphenyl-2-ylcarbonitrile, 4'-Methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
Nombre IUPAC 2-(4-Metilfenil)benzonitrilo
SMILES Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N/c1-11-6-8-12(9-7-11)14-5-3-2-4-13(14)10-15/h2-9H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0891