Learn More
4'-metilbifenil-2-carbonitrilo, Mikromol™
Descripción
4'-metilbifenil-2-carbonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile |
| CAS | 114772-53-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H11 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-methyl-, 4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Methylphenyl)benzonitrile, 2-(p-Tolyl)benzonitrile, 2-Cyano-4'-methyl-1,1'-biphenyl, 2-Cyano-4'-methylbiphenyl, 2'-Cyano-4-methylbiphenyl, 4-Methyl-2'-cyanobiphenyl, 4'-Methyl-1,1'-biphenyl-2-ylcarbonitrile, 4'-Methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11N/c1-11-6-8-12(9-7-11)14-5-3-2-4-13(14)10-15/h2-9H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N |
| Nombre IUPAC | 2-(4-Metilfenil)benzonitrilo |
| Mostrar más |