Learn More
Cloruro de 4-metilbencilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722962 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10722962 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 10722962 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433700500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzylmagnesium chloride
CAS 29875-07-8, 109-99-9
% mín. CAS 8.08, 90.12
% máx. CAS 9.88, 91.92
Color Marrón o verde a amarillo
Densidad 0.9180g/mL
Punto de ebullición 65.0°C
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C8H9ClMg
Número MDL MFCD01319893
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.918
Sinónimo 4-methylbenzylmagnesium chloride, 4-methylbenzylmagnesium chloride solution, p-methylbenzylmagnesium chloride, 4-methylbenzyl magnesium chloride, sakyclwkowgtft-uhfffaoysa-m, magnesium,chloro 4-methylphenyl methyl, chloro 4-methylphenyl methyl magnesium, 4-methylbenzylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf, 4-methylbenzylmagnesium chloride 0.5 m in tetrahydrofuran
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI SAKYCLWKOWGTFT-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=C(C[Mg]Cl)C=C1
Nombre IUPAC chloro[(4-methylphenyl)methyl]magnesium
Peso molecular (g/mol) 164.92
PubChem CID 11298156
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.92
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylbenzylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.