Learn More
4-Methylbenzylidene camphor, MedChemExpress
Código de producto. 16491699
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491699 1 g 1 g
16429887 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491699 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17587
MedChemExpress 4-Methylbenzylidene camphor(4-MBC; Enzacamene)is an organic camphor derivative that is used in the cosmetic industry for its ability to protect the skin against UV, specifically UV B radiation.
4-Methylbenzylidene camphor(4-MBC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzylidene camphor
Forma física Solid
CAS 36861-47-9
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22O
Sinónimo 4-MBC Enzacamene
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (393.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C(C)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 254.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.37
Porcentaje de pureza 99.86%