Learn More
4-metilbencilideno alcanfor-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylbenzylidene Camphor-d4 |
| CAS | 1219806-41-3 |
| Fórmula molecular | C18 D4 H18 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (±)-3-(4-Methylbenzylidene-d4)camphor, 4-Methylbenzylidene Camphor-d4, 3-(4'-Methyl)benzylidene-bornan-2-one-D4 (phenyl-D4), (1RS,3EZ,4RS)-3-[(4'-Methyl)benzylidene-2',3',5',6'-d4]bornan-2-one, 1,7,7-Trimethyl-3-[(4-methylphenyl-2,3,5,6-d4)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Enzacamene-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O/c1-12-5-7-13(8-6-12)11-14-15-9-10-18(4,16(14)19)17(15,2)3/h5-8,11,15H,9-10H2,1-4H3/i5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C=C2C3CCC(C)(C2=O)C3(C)C)c([2H])c([2H])c1C |
| Nombre IUPAC | 1,7,7-trimetil-3-[(2,3,5,6-tetradeuterio-4-metilfenil)metilideno]biciclo[2.2.1]heptan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 258.3913 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1922 |