Learn More
4-Metilbencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414824 100 g 100 g
11404824 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414824 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13768.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 104-84-7 | C8H11N | 121.183 g/mol
The reactions of 1-hexanol with benzylamine and with 4-methylbenzylamine led to the corresponding imines in moderate yields. 4-methylbenzylamine in ethanol/water solution (1:4) as simultaneously absorbing and buffering background electrolyte with detection at 210 nm was found suitable for determination of the individual compounds in determination by capillary zone electrophoresis with indirect detection. Synthesis of benzimidazoles uses 4-methylbenzylamine (R 1 =4-MeBn) and 4-chlorophenyl isothiocyanate (R 2 =4-ClPh) as building blocks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las reacciones de 1-hexanol con bencilamina y 4-metilbencilamina crearon las iminas correspondientes en producciones moderadas. Se ha descubierto que la 4-metilbencilamina en solución de etanol y agua (1:4), como electrolito de fondo que simultáneamente absorbe y amortigua con detección a 210 nm, es adecuada para la determinación de compuestos individuales en la determinación por electroforesis capilar con detección indirecta. La síntesis de benzimidazoles utiliza 4-metilbencilamina (R 1 =4-MeBn) y 4-clorofenilisotiocianato (R 2 =4-ClPh) como compuestos básicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-84-7
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.183
Número MDL MFCD00008123
Clave InChI HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methyl, p-methylbenzylamine, p-tolylmethanamine, 4-methylphenyl methanamine, benzylamine, p-methyl, p-xylylamine, 4-methybenzylamine, 1-4-methylphenyl methanamine, 4-methyl-benzylamine
PubChem CID 66035
Nombre IUPAC (4-metilfenil)metanamina
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzylamine
Punto de fusión 12°C to 13°C
Densidad 0.955
Punto de ebullición 196°C to 197°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.535
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 956670
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 98%