Learn More
4-Metilbencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376670 25 g Frasco de vidrio 25 g
10580892 5 g Frasco de vidrio 5 g
10265460 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10376670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126400250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-84-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-84-7
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00008123
Clave InChI HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methyl, p-methylbenzylamine, p-tolylmethanamine, 4-methylphenyl methanamine, benzylamine, p-methyl, p-xylylamine, 4-methybenzylamine, 1-4-methylphenyl methanamine, 4-methyl-benzylamine
PubChem CID 66035
Nombre IUPAC (4-metilfenil)metanamina
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzylamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 13°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 195°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.5330 to 1.536
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 1141
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylbenzylamine