Learn More
Bromuro de (4-metilbencílico)trifenilfosfonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341327 5 g 5 g
11351327 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01562.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2378-86-1 | C26H24BrP | 447.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2378-86-1
Fórmula molecular C26H24BrP
Peso molecular (g/mol) 447.36
Número MDL MFCD00031580
Clave InChI CEEKCHGNKYVTTM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methylbenzyl triphenylphosphonium bromide, 4-methylphenyl methyl triphenylphosphanium bromide, pubchem2184, acmc-1cfpa, 4-methylphenyl methyl-triphenyl-phosphanium bromide, 4-methylbenzyl triphenylphosphoniumbromide, 4-methylphenyl methyl-triphenylphosphonium bromide, p-methylbenzyl-triphenylphosphomiumbromide, phosphonium, 4-methylphenyl methyl triphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 11797662
SMILES [Br-].CC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 268°C to 270°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3810292
Nombre IUPAC (4-metilfenil)metil-trifenilfosfonio; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.36
Porcentaje de pureza ≥98%