Learn More
Isotiocianato de 4-metilbencilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397576 10 g 10 g
11387576 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11135.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3694-46-0 | C9H9NS | 163.238 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3694-46-0
Fórmula molecular C9H9NS
Peso molecular (g/mol) 163.238
Número MDL MFCD00041118
Clave InChI OAXIUBJXQISJEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methylbenzene, p-methylbenzyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl, isothiocyanic acid, p-methylbenzyl ester, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl-9ci, acmc-1cobu, 4-methylbenzylisothiocyanate, wln: scn1r d1, 4-12-00-02578 beilstein handbook reference
PubChem CID 19409
Nombre IUPAC 1-(isotiocianatometil)-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzyl isothiocyanate
Densidad 1.08
Punto de ebullición 97°C (1 mmHg)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.589
Cantidad 10 g
Número UN UN2922
Beilstein 2082478
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.24
Porcentaje de pureza 96%